Stampa…
1,2-Dimethylpyridin-1-ium iodide
Fornitore: Apollo Scientific
OR303150-1G OR303150-500MG OR303150-5G
APOSOR303150-1GEA 180 EUR
APOSOR303150-1G APOSOR303150-500MG APOSOR303150-5G
1,2-Dimethylpyridin-1-ium iodide
1,2-Dimethylpyridin-1-ium iodide
Formula: C₇H₁₀N·I
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00031867
CAS Number: 872-73-1