Stampa…
6-Bromo-3-methoxy-2-methylbenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR303148-1G OR303148-500MG
APOSOR303148-1GEA 435 EUR
APOSOR303148-1G APOSOR303148-500MG
6-Bromo-3-methoxy-2-methylbenzonitrile
6-Bromo-3-methoxy-2-methylbenzonitrile
Formula: C₉H₈BrNO
Peso molecolare: 226,07 g/mol
Punto di fusione: 105…107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22689160
CAS Number: 1420537-63-8