Stampa…
6-Bromo-1H-indole-2-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR303143-1G OR303143-500MG
APOSOR303143-1GEA 425 EUR
APOSOR303143-1G APOSOR303143-500MG
6-Bromo-1H-indole-2-carbonitrile
6-Bromo-1H-indole-2-carbonitrile
Formula: C₉H₅BrN₂
Peso molecolare: 221,053 g/mol
Punto di fusione: 190…192 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22689155
CAS Number: 1420537-60-5