Stampa…
1,3-Bis(bromomethyl)-5-bromobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: α,α',5-Tribromo-m-xylene
OR303130-1G OR303130-500MG OR303130-250MG
APOSOR303130-1GEA 338 EUR
APOSOR303130-1G APOSOR303130-500MG APOSOR303130-250MG
1,3-Bis(bromomethyl)-5-bromobenzene 95%
1,3-Bis(bromomethyl)-5-bromobenzene
Formula: C₈H₇Br₃
Peso molecolare: 342,853 g/mol
Punto di fusione: 95…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00192715
CAS Number: 51760-23-7