Stampa…
Ethyl 4,5-dimethyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR303129-1G OR303129-500MG
APOSOR303129-1GEA 270 EUR
APOSOR303129-1G APOSOR303129-500MG
Ethyl 4,5-dimethyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Ethyl 4,5-dimethyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Formula: C₈H₁₁NO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14654437
CAS Number: 79247-96-4