Stampa…
Methyl (2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30301-1G OR30301-250MG
APOSOR30301-1GEA 102 EUR
APOSOR30301-1G APOSOR30301-250MG
Methyl (2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Methyl (2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Formula: C₈H₁₁NO₂S
Punto di ebollizione: 66…68 °C (0,2 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02677686
CAS Number: 306937-37-1