Stampa…
1-(Azetidin-3-yl)pyrrolidin-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR302762-1G OR302762-250MG
APOSOR302762-1GEA 1040 EUR
APOSOR302762-1G APOSOR302762-250MG
1-(Azetidin-3-yl)pyrrolidin-2-one
1-(Azetidin-3-yl)pyrrolidin-2-one
Formula: C₇H₁₂N₂O
Peso molecolare: 140,183 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21643803
CAS Number: 1257294-05-5