Stampa…
Piperidine-3-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR302758-1G OR302758-5G
APOSOR302758-1GEA 181 EUR
APOSOR302758-1G APOSOR302758-5G
Piperidine-3-carbonitrile 95%
Piperidine-3-carbonitrile
Formula: C₆H₁₀N₂
Peso molecolare: 110,157 g/mol
Punto di ebollizione: 50 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01321091
CAS Number: 7492-88-8