Stampa…
1H-Imidazo[4,5-c]pyridine-2(3H)-thione
Fornitore: Apollo Scientific
OR302737-1G OR302737-5G
APOSOR302737-1GEA 164 EUR
APOSOR302737-1G APOSOR302737-5G
1H-Imidazo[4,5-c]pyridine-2(3H)-thione
1H-Imidazo[4,5-c]pyridine-2(3H)-thione
Formula: C₆H₅N₃S
Peso molecolare: 151,189 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09701424
CAS Number: 7239-81-8