Stampa…
(R)-2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR302705-1G OR302705-5G
APOSOR302705-1GEA 43 EUR
APOSOR302705-1G APOSOR302705-5G
(R)-2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl)acetic acid
(R)-2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl)acetic acid
Formula: C₁₁H₁₉NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06202402
CAS Number: 101555-60-6