Stampa…
6-Bromo-8-(2,6-dichlorophenyl)-9H-purine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR302674-100MG OR302674-250MG
APOSOR302674-100MGEA 105 EUR
APOSOR302674-100MG APOSOR302674-250MG
6-Bromo-8-(2,6-dichlorophenyl)-9H-purine
6-Bromo-8-(2,6-dichlorophenyl)-9H-purine
Formula: C₁₁H₅BrCl₂N₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22576475
CAS Number: 1227958-56-6