Stampa…
(3aR,6aS)-tert-Butyl 5-oxohexahydrocyclopenta[c]pyrrole-2(1H)-carboxylate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: cis-tert-Butyl 5-oxohexahydrocyclopenta[c]pyrrole-2(1H)-carboxylate
OR302643-10G OR302643-1G OR302643-5G
APOSOR302643-10GEA 297 EUR
APOSOR302643-10G APOSOR302643-1G APOSOR302643-5G
(3aR,6aS)-tert-Butyl 5-oxohexahydrocyclopenta[c]pyrrole-2(1H)-carboxylate 95+%
(3aR,6aS)-tert-Butyl 5-oxohexahydrocyclopenta[c]pyrrole-2(1H)-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₉NO₃
Peso molecolare: 225,284 g/mol
Punto di fusione: 70…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18782907
CAS Number: 146231-54-1