Stampa…
7-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR302625-100MG OR302625-250MG
APOSOR302625-100MGEA 120 EUR
APOSOR302625-100MG APOSOR302625-250MG
7-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine 97%
7-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formula: C₇H₆ClN₃
Peso molecolare: 167,596 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09265711
CAS Number: 957760-15-5