Stampa…
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30258-1G OR30258-5G OR30258-10G
APOSOR30258-1GEA 14.7 EUR
APOSOR30258-1G APOSOR30258-5G APOSOR30258-10G
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbonitrile
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbonitrile
Formula: C₉H₇NO₂
Peso molecolare: 161,157 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00221462
CAS Number: 19102-07-9