Stampa…
tert-Butyl 4-iodo-1H-pyrazole-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 4-iodopyrazole-1-carboxylate
OR302567-1G OR302567-5G
APOSOR302567-1GEA 58.2 EUR
APOSOR302567-1G APOSOR302567-5G
tert-Butyl 4-iodo-1H-pyrazole-1-carboxylate
tert-Butyl 4-iodo-1H-pyrazole-1-carboxylate
Formula: C₈H₁₁IN₂O₂
Peso molecolare: 294,09 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05663855
CAS Number: 121669-70-3