Stampa…
tert-Butyl 3-aminophenethylcarbamate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl N-[2-(3-aminophenyl)ethyl]carbamate
OR302547-1G OR302547-250MG OR302547-5G
APOSOR302547-1GEA 277 EUR
APOSOR302547-1G APOSOR302547-250MG APOSOR302547-5G
tert-Butyl 3-aminophenethylcarbamate
tert-Butyl 3-aminophenethylcarbamate
Formula: C₁₃H₂₀N₂O₂
Punto di fusione: 103…108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05663960
CAS Number: 180079-94-1