Stampa…
6-Aminopyridine-3-sulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-5-(aminosulphonyl)pyridine, 2-Amino-5-sulphamoylpyridine
OR302537-1G OR302537-250MG
APOSOR302537-1GEA 273 EUR
APOSOR302537-1G APOSOR302537-250MG
6-Aminopyridine-3-sulphonamide
6-Aminopyridine-3-sulphonamide
Formula: C₅H₇N₃O₂S
Punto di fusione: 175…177 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07440120
CAS Number: 57187-73-2