Stampa…
6-Amino-N,N-dimethylpyridine-3-sulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR302536-1G OR302536-250MG
APOSOR302536-1GEA 793 EUR
APOSOR302536-1G APOSOR302536-250MG
6-Amino-N,N-dimethylpyridine-3-sulphonamide
6-Amino-N,N-dimethylpyridine-3-sulphonamide
Formula: C₇H₁₁N₃O₂S
Peso molecolare: 201,246 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06307521
CAS Number: 627836-23-1