Stampa…
2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyridine dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR302510-1G OR302510-250MG
APOSOR302510-1GEA 168 EUR
APOSOR302510-1G APOSOR302510-250MG
2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyridine dihydrochloride
2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyridine dihydrochloride
Formula: C₇H₈N₂·2ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15144657
CAS Number: 6000-50-6