Stampa…
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)piperidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR302416-1G OR302416-250MG
APOSOR302416-1GEA 945 EUR
APOSOR302416-1G APOSOR302416-250MG
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)piperidine 95%
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)piperidine
Formula: C₇H₁₂N₄
Peso molecolare: 152,197 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14632032
CAS Number: 774511-83-0