5-Amino-3-methyl-4-nitroisoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Methyl-4-nitroisoxazol-5-amine, 3-Methyl-4-nitro-1,2-oxazol-5-amine
OR3024-10G
OR3024-1G
OR3024-5G
APOSOR3024-10GEA
655
EUR
APOSOR3024-10G
APOSOR3024-1G
APOSOR3024-5G
5-Amino-3-methyl-4-nitroisoxazole
5-Amino-3-methyl-4-nitroisoxazole
Formula:
C₄H₅N₃O₃ Peso molecolare: 143,101 g/mol Punto di fusione: 154…156 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00067955 CAS Number: 41230-51-7 |