Stampa…
2-Methoxyquinolin-6-amine
Fornitore: Apollo Scientific
OR302387-1G OR302387-250MG
APOSOR302387-1GEA 1120 EUR
APOSOR302387-1G APOSOR302387-250MG
2-Methoxyquinolin-6-amine
2-Methoxyquinolin-6-amine
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12173233
CAS Number: 1153800-77-1