Stampa…
1-Methylcyclohexanecarbonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR302386-250MG OR302386-500MG
APOSOR302386-250MGEA 249 EUR
APOSOR302386-250MG APOSOR302386-500MG
1-Methylcyclohexanecarbonyl chloride
1-Methylcyclohexanecarbonyl chloride
Formula: C₈H₁₃ClO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00019346
CAS Number: 2890-61-1