Stampa…
5-Amino-1-methyl-1,2-dihydropyridin-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one
OR302363-1G OR302363-5G
APOSOR302363-1GEA 139 EUR
APOSOR302363-1G APOSOR302363-5G
5-Amino-1-methyl-1,2-dihydropyridin-2-one
5-Amino-1-methyl-1,2-dihydropyridin-2-one
Formula: C₆H₈N₂O
Peso molecolare: 124,141 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09814480
CAS Number: 33630-96-5