Stampa…
1-(Azetidin-3-yl)pyrrolidin-2-one hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR302320-1G OR302320-250MG
APOSOR302320-1GEA 1180 EUR
APOSOR302320-1G APOSOR302320-250MG
1-(Azetidin-3-yl)pyrrolidin-2-one hydrochloride
1-(Azetidin-3-yl)pyrrolidin-2-one hydrochloride
Formula: C₇H₁₂N₂O·ClH
Peso molecolare: 176,644 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22581550
CAS Number: 1403766-91-5