Stampa…
(6-(Dimethylamino)-4-methylpyridin-3-yl)boronic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Dimethylamino)-4-methylpyridine-5-boronic acid
OR302300-1G OR302300-500MG
APOSOR302300-1GEA 510 EUR
APOSOR302300-1G APOSOR302300-500MG
(6-(Dimethylamino)-4-methylpyridin-3-yl)boronic acid 96%
(6-(Dimethylamino)-4-methylpyridin-3-yl)boronic acid
Formula: C₈H₁₃BN₂O₂
Peso molecolare: 180,012 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12912694
CAS Number: 535934-70-4