Stampa…
But-3-en-1-amine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR302284-1G OR302284-5G
APOSOR302284-1GEA 24.4 EUR
APOSOR302284-1G APOSOR302284-5G
But-3-en-1-amine hydrochloride
But-3-en-1-amine hydrochloride
Formula: C₄H₉N·ClH
Punto di fusione: 176…180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05663670
CAS Number: 17875-18-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III