Stampa…
4-Methyl-1-phenylquinolin-2(1H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR302259-1G OR302259-250MG
APOSOR302259-1GEA 466 EUR
APOSOR302259-1G APOSOR302259-250MG
4-Methyl-1-phenylquinolin-2(1H)-one
4-Methyl-1-phenylquinolin-2(1H)-one
Formula: C₁₆H₁₃NO
Peso molecolare: 235,281 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024050
CAS Number: 2540-30-9