Stampa…
2-Bromo-5-ethylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
OR302216-1G OR302216-250MG OR302216-5G
APOSOR302216-1GEA 271 EUR
APOSOR302216-1G APOSOR302216-250MG APOSOR302216-5G
2-Bromo-5-ethylpyridine
2-Bromo-5-ethylpyridine
Formula: C₇H₈BrN
Peso molecolare: 186,049 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11869552
CAS Number: 19842-08-1