Stampa…
1-(2-Methoxypyridin-3-yl)ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
OR302200-1G OR302200-250MG OR302200-5G
APOSOR302200-1GEA 187 EUR
APOSOR302200-1G APOSOR302200-250MG APOSOR302200-5G
1-(2-Methoxypyridin-3-yl)ethanone
1-(2-Methoxypyridin-3-yl)ethanone
Formula: C₈H₉NO₂
Peso molecolare: 151,163 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11847670
CAS Number: 131674-40-3