Stampa…
Ethyl 4,6-dichloro-2-methylnicotinate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR302196-1G OR302196-5G OR302196-25G
APOSOR302196-1GEA 58.2 EUR
APOSOR302196-1G APOSOR302196-5G APOSOR302196-25G
Ethyl 4,6-dichloro-2-methylnicotinate 97%
Ethyl 4,6-dichloro-2-methylnicotinate
Formula: C₉H₉Cl₂NO₂
Peso molecolare: 234,079 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05666193
CAS Number: 686279-09-4