Stampa…
Lithium trihydroxy(pyridin-2-yl)borate
Fornitore: Apollo Scientific
OR302190-5G OR302190-1G
APOSOR302190-5GEA 354 EUR
APOSOR302190-5G APOSOR302190-1G
Lithium trihydroxy(pyridin-2-yl)borate
Lithium trihydroxy(pyridin-2-yl)borate
Formula: C₅H₇BNO₃·Li
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16872059
CAS Number: 1393822-96-2