Stampa…
4-Bromo-7-methoxyquinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR302186-1G OR302186-5G
APOSOR302186-1GEA 187 EUR
APOSOR302186-1G APOSOR302186-5G
4-Bromo-7-methoxyquinoline 95%
4-Bromo-7-methoxyquinoline
Formula: C₁₀H₈BrNO
Peso molecolare: 238,081 g/mol
Punto di fusione: 80…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08063187
CAS Number: 1070879-27-4