Stampa…
7-Methoxyquinoline-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR302185-1G OR302185-100MG OR302185-250MG
APOSOR302185-1GEA 977 EUR
APOSOR302185-1G APOSOR302185-100MG APOSOR302185-250MG
7-Methoxyquinoline-4-carboxylic acid
7-Methoxyquinoline-4-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₉NO₃
Peso molecolare: 203,194 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11108759
CAS Number: 816449-02-2