Stampa…
3-Chloro-2-hydroxypropyl acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR302162-5G OR302162-1G
APOSOR302162-5GEA 300 EUR
APOSOR302162-5G APOSOR302162-1G
3-Chloro-2-hydroxypropyl acetate 95%
3-Chloro-2-hydroxypropyl acetate
Formula: C₅H₉ClO₃
Peso molecolare: 152,576 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01698128
CAS Number: 24573-30-6