Stampa…
Ethyl 2-chloroquinazoline-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR302160-1G OR302160-250MG
APOSOR302160-1GEA 286 EUR
APOSOR302160-1G APOSOR302160-250MG
Ethyl 2-chloroquinazoline-4-carboxylate
Ethyl 2-chloroquinazoline-4-carboxylate
Formula: C₁₁H₉ClN₂O₂
Peso molecolare: 236,654 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11518957
CAS Number: 1092352-52-7