Stampa…
9-Bromo-5,6-dihydro-2-iodoimidazo[1,2-d][1,4]benzoxazepine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 9-Bromo-2-iodo-5,6-dihydrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]oxazepine
OR302123-1G OR302123-250MG
APOSOR302123-1GEA 444 EUR
APOSOR302123-1G APOSOR302123-250MG
9-Bromo-5,6-dihydro-2-iodoimidazo[1,2-d][1,4]benzoxazepine
9-Bromo-5,6-dihydro-2-iodoimidazo[1,2-d][1,4]benzoxazepine
Formula: C₁₁H₈BrIN₂O
Peso molecolare: 391,002 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22690733
CAS Number: 1282516-69-1