Stampa…
4-Cyano-2,6-dichlorobenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Carboxy-3,5-dichlorobenzonitrile
OR302095-1G OR302095-500MG
APOSOR302095-1GEA 873 EUR
APOSOR302095-1G APOSOR302095-500MG
4-Cyano-2,6-dichlorobenzoic acid 95%
4-Cyano-2,6-dichlorobenzoic acid
Formula: C₈H₃Cl₂NO₂
Peso molecolare: 216,021 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17926545
CAS Number: 1258298-05-3