Stampa…
4-(2-Bromopyridin-4-yl)piperazine, N1-BOC protected
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2-Bromopyridin-4-yl)-4-(tert-butoxycarbonyl)piperazine, tert-Butyl 4-(2-bromopyridin-4-yl)piperazine-1-carboxylate
OR302092-1G OR302092-250MG OR302092-5G
APOSOR302092-1GEA 458 EUR
APOSOR302092-1G APOSOR302092-250MG APOSOR302092-5G
4-(2-Bromopyridin-4-yl)piperazine, N1-BOC protected
4-(2-Bromopyridin-4-yl)piperazine, N1-BOC protected
Formula: C₁₄H₂₀BrN₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18447575
CAS Number: 1266118-96-0