Stampa…
4-Amino-5-methoxy-6-chloropyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Amino-6-chloro-5-methoxypyrimidine
OR302066-1G OR302066-5G
APOSOR302066-1GEA 71.3 EUR
APOSOR302066-1G APOSOR302066-5G
4-Amino-5-methoxy-6-chloropyrimidine
4-Amino-5-methoxy-6-chloropyrimidine
Formula: C₅H₆ClN₃O
Peso molecolare: 159,574 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07787635
CAS Number: 5018-41-7