Stampa…
Ethyl 5-amino-1-(pyrimidin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR302059-1G OR302059-5G OR302059-250MG
APOSOR302059-1GEA 282 EUR
APOSOR302059-1G APOSOR302059-5G APOSOR302059-250MG
Ethyl 5-amino-1-(pyrimidin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 5-amino-1-(pyrimidin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₁N₅O₂
Peso molecolare: 233,227 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02691657
CAS Number: 91129-95-2