Stampa…
7-Oxa-2-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301500-1G OR301500-250MG
APOSOR301500-1GEA 148 EUR
APOSOR301500-1G APOSOR301500-250MG
7-Oxa-2-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride 95+%
7-Oxa-2-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Formula: C₇H₁₃NO·ClH
Peso molecolare: 163,645 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22421803
CAS Number: 1417633-09-0