Stampa…
Diethyl 2-(4-methoxyphenyl)malonate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(1,3-Diethoxy-1,3-dioxoprop-2-yl)anisole, Diethyl 2-(4-methoxyphenyl)propane-1,3-dioate
OR3014-1G OR3014-5G OR3014-250MG
APOSOR3014-1GEA 16.1 EUR
APOSOR3014-1G APOSOR3014-5G APOSOR3014-250MG
Diethyl 2-(4-methoxyphenyl)malonate
Diethyl 2-(4-methoxyphenyl)malonate
Formula: C₁₄H₁₈O₅
Peso molecolare: 266,29 g/mol
Punto di ebollizione: 145…148 °C (1 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038965
CAS Number: 23197-67-3