Stampa…
4-Bromo-5-nitro-1H-imidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-5-nitroimidazole
OR301330-1G OR301330-5G
APOSOR301330-1GEA 75.7 EUR
APOSOR301330-1G APOSOR301330-5G
4-Bromo-5-nitro-1H-imidazole
4-Bromo-5-nitro-1H-imidazole
Formula: C₃H₂BrN₃O₂
Peso molecolare: 191,971 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11501602
CAS Number: 6963-65-1