Stampa…
4-Bromo-1,3-thiazole-2-carboxylic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromothiazole-2-carboxylic acid
OR301250-1G OR301250-5G
APOSOR301250-1GEA 71.3 EUR
APOSOR301250-1G APOSOR301250-5G
4-Bromo-1,3-thiazole-2-carboxylic acid 96%
4-Bromo-1,3-thiazole-2-carboxylic acid
Formula: C₄H₂BrNO₂S
Peso molecolare: 208,033 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09701413
CAS Number: 88982-82-5