Stampa…
2-Amino-3-bromo-5-iodopyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-5-iodopyridin-2-amine
OR301226-10G OR301226-1G OR301226-5G
APOSOR301226-10GEA 238 EUR
APOSOR301226-10G APOSOR301226-1G APOSOR301226-5G
2-Amino-3-bromo-5-iodopyridine 98%
2-Amino-3-bromo-5-iodopyridine
Formula: C₅H₄BrIN₂
Peso molecolare: 298,907 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08272065
CAS Number: 697300-73-5