Stampa…
2,4-Dichloropyrido[3,4-d]pyrimidine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301218-100MG OR301218-1G OR301218-250MG
APOSOR301218-100MGEA 123 EUR
APOSOR301218-100MG APOSOR301218-1G APOSOR301218-250MG
2,4-Dichloropyrido[3,4-d]pyrimidine 96%
2,4-Dichloropyrido[3,4-d]pyrimidine
Formula: C₇H₃Cl₂N₃
Peso molecolare: 200,025 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10699461
CAS Number: 908240-50-6