Stampa…
5,6-Dibromo-2-pyridinamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5,6-Dibromopyridin-2-amine
OR301215-1G OR301215-5G
APOSOR301215-1GEA 81.5 EUR
APOSOR301215-1G APOSOR301215-5G
5,6-Dibromo-2-pyridinamine 97%
5,6-Dibromo-2-pyridinamine
Formula: C₅H₄Br₂N₂
Peso molecolare: 251,907 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234045
CAS Number: 89284-11-7