Stampa…
4-Chlorotetrazolo[1,5-a]quinoxaline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301213-1G OR301213-250MG
APOSOR301213-1GEA 720 EUR
APOSOR301213-1G APOSOR301213-250MG
4-Chlorotetrazolo[1,5-a]quinoxaline 95%
4-Chlorotetrazolo[1,5-a]quinoxaline
Formula: C₈H₄ClN₅
Peso molecolare: 205,604 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05717322
CAS Number: 59866-06-7