Stampa…
2,3-Dihydrobenzofuran-6-ol, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301201-1G OR301201-250MG
APOSOR301201-1GEA 625 EUR
APOSOR301201-1G APOSOR301201-250MG
2,3-Dihydrobenzofuran-6-ol, grado tecnico
2,3-Dihydrobenzofuran-6-ol
Formula: C₈H₈O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18378253
CAS Number: 23681-89-2